Learn More
3M™ Sponge-Stick
Utiliza un envase simplificado para minimizar la manipulación y la preparación, y reduce los residuos.
Marca:  3M™ 7100010357
Encompass
Código de producto. 17293744
  • 252.12€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Stick-mounted sponge design allows the ability to access hard to reach areas without directly handling the sponge.
  • Stick-mounted sponge design provides the ability to easily snap off the sponge from the handle after swabbing.
  • Simplified packaging including Sponge-Stick, sample bag and gloves, minimizes handling and preparation and reduces waste.
  • 1.5 x 3 in. biocide-free sponge does not affect organism viability.
  • 6 x 11 in. sample bag with a 30 oz./0.89 L capacity included for safe, convenient transportation to lab.
Especificaciones
Especificaciones
Sponge-Stick
7.6 cm
3.8 cm
10 mL Letheen Broth
3 in
1.5 in.
100/Cs.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.