Learn More
Buerkle™ Espátula con cuchara, acero inoxidable
Código de producto. 16359551 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
16359551 180 mm cada uno
16369551 300 mm cada uno
2 options
Código de producto. 16359551
Marca: Buerkle™ 53860022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La espátula con cuchara de acero inoxidable se puede usar en muchas aplicaciones diferentes. La cuchara multiuso de doble cara es una cuchara por un lado y una espátula por el otro. La cuchara de polipropileno es ideal para su uso en la industria química y farmacéutica, así como en el ámbito de la cosmética y la alimentación.
  • Función de doble cara, una cuchara en un lado y una espátula en el otro
  • Acero inoxidable (1,4301), fabricada en una sola pieza
  • Pulido brillante
  • Sin bordes, grietas ni cortes, por lo que se impide que se depositen residuos de productos o agentes limpiadores y se elimina la posibilidad de contaminación cruzada o impurezas
  • Para el muestreo y procesamiento de una variedad de medios como polvos, gránulos, pastas y líquidos
  • Ideal para su uso en la industria química y farmacéutica, así como en el ámbito de la cosmética y la alimentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1
Descripción Cuchara de polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Flat Spatula End, Spoon End
Capacidad (imperial) 0,14 oz
Capacidad (métrico) 4 ml
Color Plata
Certificaciones/conformidad Certificado del material
Tipo de producto Cuchara de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Alimentos
Color del asa Plata
Longitud (imperial) 7,09 in
Material de la hoja Acero inoxidable (1,4301)
Material del mango Acero inoxidable (1,4301)
Material Acero inoxidable (4301)
Longitud (métrico) 180 mm