Learn More
uvex Sport Black PU 65902 Low Shoe - Width 11
Comodidad de primera clase para el usuario; bajo peso, materiales de alta tecnología que optimizan la temperatura y suela ergonómica
Marca:  uvex 6590236
121.75 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17232511
  • 139.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Zapato deportivo Uvex 1 6590.2 S1 P SRC
  • Zapato de seguridad S1 moderno, ultraligero y flexible
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad, que no restringe la flexibilidad
  • Fabricado con nueva tecnología desarrollada para una comodidad excepcional para el usuario
  • Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
  • Diseño prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados y suaves
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6590.2
  • Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Negro
36
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Anchura estándar
Sí
S1
ESD Safety Shoe
Textiles
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC