Learn More
uvex Gafas de seguridad de estilo deportivo 9193
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tinción de lente: Transparente
Descripción
Protección ocular moderna. Uvex Sportstyle representan una nueva generación de gafas de seguridad innovadoras: un diseño limpio y deportivo que combina la máxima funcionalidad y protección. Estas gafas de seguridad ligeras son una alegría para todos.
Características generales
- Gafas de seguridad deportivas y ligeras con lentes contorneadas para un ajuste perfecto en rostros finos o anchos
- Lente de policarbonato resistente con tecnología de recubrimiento supravisión probada de uvex: lente antivaho y resistente a los arañazos de forma permanente
- Color de la montura: antracita, azul
- Lente para PC: transparente
Características de protección
- Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- Marcado: W 166 FT CE–2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
Características de confort
- La combinación de acolchado suave alrededor de la frente y brazos ergonómico con piezas para las orejas suaves garantiza un ajuste cómodo y seguro sin crear puntos de presión
- La pieza nasal suave y ajustable permite adaptar las gafas al usuario y garantiza un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de lente | Supravision ETC |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Color | Antracita, azul |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |