Learn More
SpotSee SpotBot 4G Plus: Impact, Temperature, Humidity and Location Monitor
SpotBot 4G Plus Helps You Reduce Damage and Optimize Your Supply Chain with GPS, Cellular and WiFi Connectivity
489.00€ - 655.00€
Especificaciones
Tipo | Datalogger System |
---|---|
Tipo de pantalla | Sin pantalla |
Memoria de datos | 16,000 Readings |
Software Type | Web, Android, Apple IOS |
Interfaz | 4G LTE-M, WiFi |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17845606
|
SpotSee
SB4G-12 |
12 month cellular connectivity contract |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17835606
|
SpotSee
SB4G-3 |
3 month cellular connectivity contract |
574.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17825606
|
SpotSee
SB4G-6 |
6 month cellular connectivity contract |
489.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Monitor location, impact, temperature and humidity
- Access to information through a secure, dedicated web portal
- Accurate reporting of unacceptable conditions
- Custom, timely alerts of changing conditions of your shipment
- Includes 3 month 4G LTE-M connectivity contract
Especificaciones
Datalogger System | |
16,000 Readings | |
4G LTE-M, WiFi | |
Supply chain / cold chain condition monitoring | |
-20 to 60°C | |
-20 to 60°C | |
1.8 in. | |
5 in | |
1.5 in. | |
7 oz |
Sin pantalla | |
Web, Android, Apple IOS | |
IP67 | |
-4 to 140°F | |
-4 to 140°F | |
131 x 39 x 46 mm | |
46 mm | |
131 mm | |
39 mm | |
190 g |