Learn More
Fisherbrand™ Gorro de quirófano desechable con pliegues de SPP
Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Gorro de quirófano desechable con pliegues de SPP
Beskrivning
- Gorros de quirófano desechables de uso general disponibles en dos tamaños para promover la higiene general en el laboratorio o en un entorno de trabajo más amplio.
- Con costuras elásticas para un ajuste fácil y cómodo
- Construcción de tejido de polipropileno no tejido
- Sin látex
- Se suministran en una caja de 10 bolsas, 100 gorros por bolsa
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Gorro de quirófano |
| Material | Polipropileno centrifugado 10 g/m2 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Esterilidad | No estériles |
| Certificaciones/conformidad | PPE CAT I, ISO probado según ISO3801 e ISO13934-1 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cumple con la Directiva CE 1935/2004/CE, el Reglamento (UE) n.º 10/2011, el Reglamento (UE) n.º 2016/1416 y el Reglamento (UE) n.º 2017/752 |
| Cantidad | 1000 Pk. |
| Diámetro (imperial) | 24 in |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering