Learn More
Kartell™ Frasco con pulverizador
Click to view available options
Capacidad:
1000 ml
Descripción
Dispensación y pulverización de fluidos de manera eficiente. El frasco pulverizador Kartell™ es ideal para dispensar una amplia gama de líquidos, incluidos limpiadores, cosméticos y especialidades químicas. El frasco cuenta con un pulverizador con dispensación ajustable.
- Frasco con pulverizador con ajuste
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 1000 ml |
Diámetro exterior del cuello (imperial) | 90mm |
Diámetro interior (métrico) | 22,5mm |
Material | Plástico |
Material de revestimiento | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Altura (métrico) | 271 mm |
La imagen es un ejemplo; el cabezal de pulverización puede tener un aspecto diferente