Learn More
Witeg™ Pulverizador
Código de producto. 11867750
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11867750 100 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11867750
Marca: Witeg™ 2 147 000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de pulverización ideal para cromatografía. Con el pulverizador Witeg™ se incluye un erlenmeyer y una perilla de aspiración.
  • Ideal para cromatografía
  • Incluye un erlenmeyer (100 ml)
  • Incluye un tubo y una perilla de aspiración
  • junta 19/26 ST
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Tipo Sistema de pulverización
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía
Incluye Erlenmeyer (100 ml), perilla de aspiración y tubo
Junta cónica estándar ST 19/26