Learn More
Asa de siembra en forma de cuña de poliestireno azul
Espátulas bacterianas desechables en forma de cuña de alto impacto
51.90€ - 52.10€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Material | Poliestireno |
Tipo de producto | Espátula |
Forma | En forma de cuña |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12332048
|
Microspec
D3 |
25 bolsas de 20 |
52.10€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12342048
|
Microspec
D6 |
100 bolsas de 5 | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Espátulas bacterianas desechables de poliestireno de alto impacto.
- En forma de cuña para reducir la tendencia a inversión, o en forma de “L” tradicional.
- Los paquetes de 500 contienen bolsas interiores resellables de 20 espátulas estériles.
- Fabricado en condiciones asépticas.
Especificaciones
Azul | |
Espátula | |
Sí |
Poliestireno | |
En forma de cuña | |
Espátulas bacterianas desechables de poliestireno de alto impacto |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Asa de siembra en forma de cuña de poliestireno azul