Learn More
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing
Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment
Marca:  Tygon 50113-96
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30054333
  • 166.08€ / 15 metros
Fecha estimada de envío: 04-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ideal for food and beverage transfer. Minimal e in., tractable maintains fluid integrity. Up to three times smoother than other silicone tubing. FDA 21 CFR 175.300 compliant. Free technical application support available to assist with tubing selection
Especificaciones
Especificaciones
USP;NSF-51;FDA
Tygon 3350
50 ft.
Translúcido
5/32 pulg
7/32 pulg
Yes
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing > 5/32 in., 7/32 in.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.