Learn More
Escualano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Squalane |
Acidez | 0.2mg KOH/g max. |
Color | Incolora |
Densidad | 0.8085g/mL |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C30H62 |
Índice de refracción | 1.4510 to 1.4525 (20°C, 589nm) |
Cantidad | 500 mL |
Mehr anzeigen |