Learn More
Bollé Safety Gafas Squale OTG Código de producto.: 12394739
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Bollé Safety Gafas Squale OTG
Código de producto. 12394739
Color de la montura: Transparente
Click to view available options
Color de la montura: Transparente
Código de producto. 12394739
Marca: Bollé Safety SQUPSI
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Squale OTG proporciona una excelente protección para aquellos que utilizan gafas graduadas.
Con tecnología aprobada para uso permanente y con certificación de una calidad óptica perfecta con revestimiento antivaho y antiarañazos. 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Transparente
Incluye Cable ajustable
N.° por paquete 1 unidad
Detalles de ventilación Sellado
Peso (métrico) 43 g
Material Policarbonato
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bollé Safety Gafas Squale OTG >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.