Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Square Bosshead
High quality square socket with hexagon socket screw.
Marca:  Juchheim Laborgeraete™ 04809
Código de producto. 15808122
  • 15.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Particularly versatile
  • Very compact and aesthetic laboratory sleeve
  • Max. Opening: 13 mm
  • Made of particularly robust and durable malleable cast iron
  • Coated with acid- and base-resistant epoxy resin powder varnish
  • Made in Germany
Especificaciones
Especificaciones
Hierro fundido templado
26 mm
56 g