Learn More
Kartell™ Square Bottle
4.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Descripción
- Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
- Permanent graduation printed in relief externally.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
- They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 33.8 oz. |
Color | Natural |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 103 x 80 x 176 mm |
Material | Polietileno |
Esterilidad | Non-sterile |
Graduaciones | 100 ml |
Certificaciones/conformidad | Reglamento de la CE 1935/2004, reglamento de la CE 10/2011 |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |