Learn More
BRAND™ Cubreobjetos de vidrio cuadrados
El cubreobjetos de vidrio cuadrados es blanco puro y tiene propiedades de resistencia química.
Marca: BRAND™ 470050
89.61 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Descripción
- Vidrio borosilicatado transparente
- Clase hidrolítica 1
- Resistencia química
- Producción totalmente automática para una calidad lista para usar
- Sin polvo ni grasa
- Sin distorsión
- Planicidad en ± 3 μm
Especificaciones
Cubreobjetos de vidrio | |
Vidrio de borosilicato | |
20 x 20 mm |
Cuadrada | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | |
Blanco agua |