Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas cuadradas para espectrofotómetros de Thermo Scientific Spectronic™ 20+ y 20D+
Código de producto. 11816534 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
11816534 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11816534
Marca: Thermo Scientific™ 331709000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Clase óptica
  • Los modelos con n.º 22-255-451 es un juego de dos con longitud de trayectoria de 10mm; requiere un soporte A14-385-125 (se vende por separado); caja incluida
  • Los modelos con n.º 07. -14418 tienen 1/2 pulg. (13 mm) de longitud de trayectoria y vienen en juegos de dos con caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubeta
Material Vidrio óptico
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 340 a 950 nm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Spectronic™ 20+ y 20D+
Forma Cuadrada