Learn More
CORNING GOSSELIN™ Frascos cuadrados de HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
Descripción
- Polietileno de alta densidad resistente a roturas (HDPE)
- Translúcido
- HDPE, tapón:
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2 l |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 50/caja |
Cantidad | 50/caja |
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Rojo |
Preesterilizados | Sí |
Graduated | Sí |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tamaño del tapón | 58 mm |
Título del producto
CORNING GOSSELIN™ Frascos cuadrados de HDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido