Learn More
Cole Parmer™ Square Polystyrene Weigh Boats, Blue
Rounded corners simplify transfer of powdered or granular samples.
Marca: Cole Parmer™ 01017-06
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las esquinas redondeadas facilitan la transferencia de muestras.
- Desechable
- Los platos de color azul translúcido proporcionan un contraste para polvos y sólidos blancos.
- El poliestireno translúcido de caucho soporta temperaturas de hasta 180°F, diseñado para flexionarse y facilitar el vertido.
- Biológicamente inerte, resistente a ácidos diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Para su uso con balanzas, analizadores de humedad de microondas, y cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras.
- El fondo plano resiste al vuelco.
- Los lados contorneados permiten un manejo sin deslizamiento.
Especificaciones
Plano | |
Azul | |
Poliestireno | |
Navecilla de pesaje | |
180 °F | |
4,1 cm | |
0,8 cm |
20 ml | |
Desechables | |
Cuadrada | |
100/paq. | |
1,625 in | |
0,313 in | |
0,313 in |