Learn More
Corning™ Cubreobjetos de vidrio cuadrados y rectangulares
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
#2 (de 0,19 a 0,23 mm)
Entre 0,17 y 0,25 mm
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Anchura (métrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
missing translation for 'unitSize'
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 2000
Description
Ofrece calidad, fiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio
- Fabricadas con vidrio sodocálcico y vidrio de borosilicato con alta transparencia
- Disponibles en formas cuadradas y rectangulares, y en tres tamaños y grosores estándar
Order Info
Envasados en cajas de plástico para su protección durante el almacenamiento.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cubreobjetos de vidrio |
| Forma | Rectángulo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Anchura (métrico) | 22 mm |
| Grosor (métrico) | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios |
| Cantidad | 100/paq. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction