Learn More
Corning™ Cubreobjetos de vidrio cuadrados y rectangulares
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13256778 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
#2 (de 0,19 a 0,23 mm)
Entre 0,17 y 0,25 mm
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Anchura (métrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 2000
Código de producto. 13256778
Marca: Corning™ 285518
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece calidad, fiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico y vidrio de borosilicato con alta transparencia
  • Disponibles en formas cuadradas y rectangulares, y en tres tamaños y grosores estándar
Información de órdenes
Envasados en cajas de plástico para su protección durante el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio
Forma Cuadrada
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 18 mm
Anchura (métrico) 18 mm
Grosor (métrico) Entre 0,17 y 0,25 mm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Microscopios
Cantidad 100/paq.