Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Código de producto. 15409083 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15409083
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
Vasos de precipitado de vidrio borosilicatado Fisherbrand™. Forma de perfil bajo con pico y graduaciones. ISO 3819 DIN 12331.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 70 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Acabado Mate
Altura (métrico) 95 mm
Incluye Boquilla
Cantidad 10 paquete
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Scale Escala de graduación blanca
Modelo Perfil bajo
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.