Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
Marca: Fisherbrand™ SPFS64000-400
44.04 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
Vasos de precipitado de vidrio borosilicatado Fisherbrand™. Forma de perfil bajo con pico y graduaciones. ISO 3819 DIN 12331.
Especificaciones
Translúcido | |
400 ml | |
Mate | |
Boquilla | |
Vaso de precipitados | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Perfil bajo |
80 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
110 mm | |
10 paquete | |
Sí | |
Escala de graduación blanca |
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24222Expires: 2025-03-31
New Offer Ahorra hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora