Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 90 mm |
| Capacidad (métrico) | 600 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Acabado | Mate |
| Altura (métrico) | 125 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 10 paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |