Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 130 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Acabado | Mate |
| Altura (métrico) | 185 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion