Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
Marca:  Fisherbrand™ SPFS64000-25
34.68 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15469073
  • 52.20€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
  • Vidrio de borosilicato
  • Forma de perfil bajo con boquilla y graduaciones
  • ISO 3819, DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
25 ml
Mate
Boquilla
Vaso de precipitados
ISO 3819, DIN 12331
Perfil bajo
34 mm
Vidrio de borosilicato
50 mm
10 paquete
Sí
Escala de graduación blanca
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo > Capacidad: 25 ml