Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
Marca: Fisherbrand™ SPFS64000-10000
155.98 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
Vasos de precipitado de vidrio borosilicatado Fisherbrand™. Forma de perfil bajo con pico y graduaciones. ISO 3819 DIN 12331.
Especificaciones
Translúcido | |
10 L | |
Mate | |
Boquilla | |
Vaso de precipitados | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Perfil bajo |
217 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
350 mm | |
1 unidad | |
Sí | |
Escala de graduación blanca |