Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
Marca: Fisherbrand™ SPFS64000-150
44.39 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
- Vidrio de borosilicato
- Forma de perfil bajo con boquilla y graduaciones
- ISO 3819, DIN 12331
Especificaciones
Translúcido | |
150 ml | |
Mate | |
Boquilla | |
Vaso de precipitados | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Perfil bajo |
60 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
80 mm | |
10 paquete | |
Sí | |
Escala de graduación blanca |
Título del producto
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo > Capacidad: 150 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido