Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de forma cuadrada sin tapa
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6mL
11 ml
15mL
25 ml
40mL
50 ml
85mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Acabado | Acristalado |
| Capacidad (métrico) | 11 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 35mm |
| Altura (métrico) | 22mm |
| Product Type | Crisoles de porcelana en forma de cuatro |