Learn More
S Murray™ Vial con cuello roscado de vidrio de perfil bajo, 7 ml
Los viales con cuello roscado de vidrio son de vidrio neutro y tienen un perfil bajo.
Marca:  S Murray™ T102/V1
Detalles adicionales : Peso : 2.11000kg
Código de producto. 16398655
  • 92.50€ / paquete de 264
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los viales con cuello roscado de vidrio tienen un perfil bajo y están fabricados con vidrio neutro, tal y como exige la industria farmacéutica.Los tapones de polipropileno se deben solicitar por separado.
  • Vidrio neutro
  • Se ajusta al tapón roscado T001/C5
  • Viene sin tapón
Especificaciones
Especificaciones
0,79 in
7 mL
264 viales
42 mm
20 mm
1,65 in
0,24 oz
T001/C5