Learn More
SR 16584, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001475
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective α3β4 nAChR antagonist
Selective α3β4 nAChR antagonist (IC50 = 10.2 μM). Selectively binds α3β4 over α4β2 and α7 subtypes (Ki values are 0.508, >100 and >100 μM, respectively).
CAS 1150153-86-8
Fórmula molecular C17H22N2O
Peso molecular (g/mol) 270.376
Clave InChI GIDZCNCCCWFCIN-YIONKMFJSA-N
Sinónimo 1,3-dihydro-1-3-exo-9-methyl-9-azabicyclo 3.3.1 non-3-yl-2h-indol-2-one, 1-1r,3s,5s-9-methyl-9-azabicyclo 3.3.1 nonan-3-yl-3h-indol-2-one
PubChem CID 49840264
Nombre IUPAC 1-[(1S,5R)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-3H-indol-2-one
SMILES CN1C2CCCC1CC(C2)N3C(=O)CC4=CC=CC=C43
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR 16584
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.37
Porcentaje de pureza >98%