Learn More
SRY Monoclonal Antibody (1G4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA517181
326.68 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15388140
  • 490.00€ / 100 microgramos
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
MA5-17181 targets SRY in FACS, IHC, indirect ELISA, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17181 immunogen is purified recombinant fragment of human SRY (amino acids:1-204) expressed in E. Coli. MA5-17181 detects SRY which has a predicted molecular weight of approximately 23.9kDa.
This intronless gene encodes a transcription factor that is a member of the high mobility group (HMG)-box family of DNA-binding proteins. This protein is the testis-determining factor (TDF), which initiates male sex determination. Mutations in this gene give rise to XY females with gonadal dysgenesis (Swyer syndrome); translocation of part of the Y chromosome containing this gene to the X chromosome causes XX male syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SRY Monoclonal Antibody (1G4), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated