Learn More
SRY Monoclonal Antibody (OTI3C8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA505267
Descripción
This intronless gene encodes a transcription factor that is a member of the high mobility group (HMG)-box family of DNA-binding proteins. This protein is the testis-determining factor (TDF), which initiates male sex determination. Mutations in this gene give rise to XY females with gonadal dysgenesis (Swyer syndrome); translocation of part of the Y chromosome containing this gene to the X chromosome causes XX male syndrome.Especificaciones
SRY | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
Q05066 | |
SRY | |
Full length human recombit protein of human SRY produced in E.coli. | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
OTI3C8 | |
Unconjugated | |
SRY | |
SRXX1, SRXY1, TDF, TDY | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
6736 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.