Learn More
SSC 20x Buffer, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Descripción
- Tampón de SSC utilizado en electroforesis y en estudios de sedimentación de agregados de ADN-histona.
- El SSC se utiliza como tampón de hibridación en protocolos de inmunotransferencia y microarray de ADN.
Especificaciones
Especificaciones
Forma física | Solución |
Concentración | 20× Concentrated |
Color | Transparente, sin color |
Cantidad | 500 mL |
Grado | Biología molecular |