Learn More
Tango™ Células SSTR2-bla U2OS
Las células Tango™ SSTR2-bla U2OS contienen el receptor de la somatostatina 2 (SSTR2) humano ligado a un sitio de proteasa TEV.
Marca: Tango™ K1582
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Símbolo de gen: SSTR2
- Número de referencia: NM_001050.2
- Cola citoplasmática: Cola de AVPR2 GPCR
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Las células Tango™ SSTR2-bla U2OS contienen el receptor de la somatostatina 2 (SSTR2) humano ligado a un sitio de proteasa TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea de células parentales Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea de células parentales expresa de manera estable una proteína de fusión de beta-arrestina/proteasa TEV y el gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo el control de un elemento de respuesta UAS.
- Las células Tango™ SSTR2-bla U2OS han sido validadas funcionalmente para las concentraciones del factor Z' y CE50 de somatostatina-14. Además, las células Tango™ SSTR2-bla U2OS han sido probadas para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación en la sección Manuales y folletos. Las células DA son irreversiblemente detenidas por división utilizando un tratamiento de dosis bajas de Mitomicina C, y no presentan toxicidad aparente ni cambio en la transducción de señales celulares.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
GPCR | |
2 x 106 células |
Fluorescente | |
Células SSTR2-bla U2OS, protocolo de ensayo SSTR2-bla U2OS, certificado de análisis | |
Células en proceso de división |