Learn More
Motic™ Estereomicroscopio con giro de 360°serie ST30C
Click to view available options
Potencia de aumento:
20X, 40X
2X, 4X
Tipo de iluminación:
LED, recargable
Tungsteno de 12 V/10 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cabezal binocular con giro de 360° e inclinación de 45° y ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo
- Oculares de campo ancho WF10X/20 mm
- Cambiador de aumentos de 2X, 4X
- Los objetivos son parfocales, parcéntricos y acromáticos. La ampliación se cambia girando la torreta180° hasta el tope de clic
- Gradilla de alta resistencia y bloqueo enfoque de piñones con embrague cónico
- Se suministra de forma estándar con placas de platina de 80 mm en vidrio mate, blanco y negro.
- Modelo ST-36C 2LOO: Soporte de poste con iluminación de tungsteno incidente y transmitida de 12 V/10 W
- Modelo ST-36C 6LED sin cable: Soporte de poste con iluminación LED incidente y transmitida recargable
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 220 V |
| Tipo de diseño | Class Mag 36 |
| Potencia de aumento | 2X, 4X |
| Tipos de objetivos | Acromático |
| Requisitos eléctricos | 230 V |
| Modelo | ST-36C-2LOO |
| Estilo de cabeza | Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360° |
| Tipo de iluminación | Tungsteno de 12 V/10 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
| Mostrar más |