Learn More
Fisherbrand™ Estereomicroscopio con orientación hacia atrás serie ST-30C
Diseñado y desarrollado para el entorno de aprendizaje. El estereomicroscopio con orientación hacia atrás Fisherbrand™ serie ST-30C está disponible con la innovadora iluminación LED sin cable o el sistema de iluminación convencional de tungsteno.
192.00€ - 293.00€
Especificaciones
Tipo de diseño | Sistema óptico: Greenough |
---|---|
Potencia de aumento | de 2X a 4X |
Peso (imperial) | 5,9 lb |
Peso (métrico) | 2,7 kg |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,4 × 4,5 × 11,2 pulg (19 × 11,5 × 28,5 cm) |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de iluminación | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de iluminación | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11702656
|
Fisherbrand™
PS30425201 |
ST-30C-2LOO | Tungsteno | 220 V |
192.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15254878
|
Fisherbrand™
PS3045B201 |
ST-30C-6LED | LED | Cargador de 100 a 240 V/baterías recargables |
293.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Cabeza binocular con inclinación hacia atrás de 45° y ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo
- Lentes de campo ancho10X/20 mm
- Cambiador de aumentos de 2X/4X
- Los objetivos son parfocales, parcéntricos y acromáticos. La ampliación se cambia girando la torreta180° hasta el tope de clic
- Gradilla de alta resistencia y bloqueo enfoque de piñones con embrague cónico
- Se suministra de forma estándar con placas de platina de 80 mm (vidrio esmerilado, blanco y negro)
- Modelo ST-30c-2L00: Soporte de poste con iluminación de tungsteno incidente y transmitida de 12 V/10 W
- Modelo ST-30C-6LED: Soporte de poste con iluminación LED incidente y transmitida recargable
Especificaciones
Sistema óptico: Greenough | |
5,9 lb | |
7,4 × 4,5 × 11,2 pulg (19 × 11,5 × 28,5 cm) | |
Binocular, con cara posterior, inclinación de 45° | |
1 unidad |
de 2X a 4X | |
2,7 kg | |
Microscopio | |
WF10X/20 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Estereomicroscopio con orientación hacia atrás serie ST-30C