Learn More
LNI™ Stabilo M 152 Bench
Código de producto. 17831037 Tienda LNI Swissgas Productos
Change view
Click to view available options
:
Stabilo M 152 Bench; Dimensions (D x W x H): 810 x 1520 x 840 mm
Código de producto.
17831037 Stabilo M 152 Bench; Dimensions (D x W x H): 810 x 1520 x 840 mm
1 options
Código de producto. 17831037
Marca: LNI™ 2000.03.024
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Basic instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Basic laboratory bench made with chemical resistant top
  • Castors for easy moving of the system
  • Leveling feet for rock solid stability of the bench
  • Easy to configure with a modular design to meet user needs
  • Designed for LC, GC or ICP MS systems without rouging pumps or noisy equipment
  • Help create a cleaner and more practical lab workspace
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 700 x 745 to 775 mm
Especificaciones
Tipo de producto Banco
Color Gris claro
Ajustables Yes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Dimensiones (Pr x An x Al) 810 x 1520 x 840 mm
Para utilizar con (equipo) Analytical Instruments
Material del bastidor Acero inoxidable
Incluye Chemical Resistant Table Top
N.º de puertas None
N.º de cajones None
N.º de estantes None
Tipo de tapón EU-style, UK-style
Garantía 24 Months
Con ruedas giratorias Yes
Reposapiés No
Con inclinación No
Material Acero inoxidable