Learn More
Hach™ Kit de calibración de estándares de turbidez Stablcal™
Desarrollado para su uso en cualquier turbidímetro. El kit de calibración de estándares de turbidez Hach™ Stablcal™, viales sellados ofrece diluciones de formacina real en viales individuales sellados con niveles de < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU y 7500 NTU (2662105 solo).
695.00€
Especificaciones
Tipo | Kit de calibración de estándares de turbidez Stablcal |
---|---|
Incluye | Viales premezclados y sellados |
Para utilizar con (aplicación) | Calibración de turbidímetros |
Código de producto | Marca | Turbidez | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Turbidez | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10070654
|
Hach™
2662105 |
< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU | 2100N/N IS |
695.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Developed for use in any turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, Sealed Vials are true Formazin dilutions in individual sealed vials of <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU and 7500 NTU (2662105 only) levels.
- Soluciones de formacina premezcladas precisas: proporciona calibraciones precisas de turbidímetro
- Basado en los estándares originales de formacina: contiene el mismo polímero de dispersión de luz y funciona de forma equivalente
- La estabilidad mejorada ahorra tiempo y mano de obra: resultados repetibles sin preparar estándares en el laboratorio
- Confianza en los resultados: basado en décadas de experiencia en la industria del agua potable
- Cualquier turbidímetro: se puede utilizar con turbidímetros 2100N/2100AN o 2100N/2100AN IS
Especificaciones
Kit de calibración de estándares de turbidez Stablcal | |
Viales premezclados y sellados | |
Calibración de turbidímetros |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- StablCal sealed vials calibration kits
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methenamine; hexamethylenetetramine, methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylen