Learn More
Buerkle™ Vaso de precipitados apilable con asa abierta
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Vasos de precipitados graduados con graduación impresa en azul. Los vasos de precipitados se pueden apilar para ahorrar espacio durante el almacenamiento.
- Abra el asa con forma cónica
- Polipropileno
- Transparente
- Esterilizable en autoclave
- A prueba de rotura.
- Buena resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro del área superior (métrico) | 148 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 212 mm |
| Incluye | Asa, boquilla integrada |
| Incrementos | 20 mL |
| Cantidad | Unidad |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |