Learn More
Thermo Scientific™ Suspensiones teñidas para Salmonella O y H
Detecte y cuantifique con rapidez anticuerpos específicos para Salmonella en sueros con esta suspensión teñida estandarizada.
Marca:  Thermo Scientific™ R30953301
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13205739
  • 144.00€ / 5 ml
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Detecte y cuantifique con rapidez anticuerpos específicos para Salmonella spp. en sueros con las suspensiones teñidas para Salmonella O y H Thermo Scientific™ Remel™. Las suspensiones teñidas para Salmonella O y H son suspensiones estandarizadas y homogéneas de bacterias inactivadas que se han teñido para facilitar la lectura de las pruebas de aglutinación.
Utilizar suspensiones de Salmonella o y H teñidas para la detección cualitativa de anticuerpos de Salmonella en sueros con fines epidemiológicos y diagnósticos, principalmente en la investigación de infecciones entéricas y pirexia.
  • Identifica los principales grupos de serotipos de Salmonella
  • Proporciona resultados exactos y fiables
  • Pruebas sencillas y fáciles de usar
Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos presentes en los sueros, que se producen como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán suspensiones bacterianas que transportan antígenos homólogos. En el diagnóstico de enfermedades febriles, estas pruebas se deben utilizar junto con técnicas de cultivo adecuadas para el aislamiento y la identificación del organismo que causa la enfermedad. Las suspensiones son adecuadas para su uso en pruebas de portaobjetos rápidos1 y pruebas de Widal estándar2, 3. También pueden utilizarse como antígenos de control para la identificación serológica de colonias aisladas de bacterias.
 No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C
S. paratyphi A-O
5 mL
Suspensiones teñidas para Salmonella O y H
Suspensiones de Salmonella o y H teñidas, instrucciones de uso
Salmonella