Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster con acabado mate para portaobjetos de microscopio StainerBondz para las impresoras M610, M611 y BMP61
El poliéster altamente resistente a productos químicos (B-481) se ha diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otras identificaciones de laboratorio que requieren una resistencia superior a productos químicos.
69.95€ - 77.65€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979 |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17898434
|
Brady™
174090 |
0.375 x 0.9 in. | 9.53 mm |
73.75€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17838284
|
Brady™
174088 |
0.75 x 0.9 in. | 19.05 mm |
69.95€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17808154
|
Brady™
174113 |
0.9 x 0.9 in. | 22.86 mm |
77.65€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El poliéster altamente resistente a productos químicos (B-481) se ha diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otras identificaciones de laboratorio que requieren una resistencia superior a productos químicos.
- Buen rendimiento en el proceso de uso común de tinción de portaobjetos H&E (hematoxilina y eosina)
- Resistencia excelente a una amplia variedad de productos químicos, aceites y agua
- Temperatura de servicio de -80 a 130°C (de -112 a 266°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
-112°F to +266°F | |
0,0033 in | |
0,9 in |
ASTM D 1000, ASTM D 2979 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectángulo | |
De -80 °C a +130 °C | |
0.084 mm | |
22.86 mm |