Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para laboratorio con gran resistencia química Stainerbondz
Click to view available options
Cantidad:
2500/paq
2500/paquete
Altura (imperial):
0,75 in
0,9 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El poliéster blanco mate StainerBondz™ B-481 tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir mediante transferencia térmica con impresoras de la serie B30 de Brady™
- B-481 funciona bien en el proceso de tinción de portaobjetos H y E (hematoxilina y eosina) de uso común
- Excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos, aceites y agua
- Temperatura de servicio de -80 a 130 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHs |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Etiqueta de laboratorio |
| Mostrar más |