Learn More
DWK Life Sciences Recipiente de tinción, tipo Hellendahl, de vidrio de cal sodada
La parte superior ancha de esta cubeta está diseñada para transferir con facilidad portaobjetos de microscopio, por lo que es especialmente adecuada para teñir portaobjetos grabados en un extremo
Marca:  DWK Life Sciences 233150002
Detalles adicionales : Peso : 3.75000kg
Código de producto. 15251839
  • 270.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones con el microscopio, las secciones del portaobjetos deben llenarse en una cubeta de tinción y teñirse con una solución de tinción adecuada.
  • La amplia abertura permite un llenado y una limpieza sencillos
  • Se pueden cubrir con la tapa durante el teñido para reducir la pérdida de disolvente por derrame o evaporación
  • Es posible la tinción simultánea de hasta 16 portaobjetos de dimensiones estándar 76 x 26 mm
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Tinción; proceso de tinción manual; tinción de muestras histológicas y citológicas
60 mm
100 mm
Vidrio sodocálcico
10/paq.
60 mm