Learn More
Wheaton™ Conjunto de placas de tinción de 20portaobjetos
Unidad con 20 portaobjetos con fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce el remanente.
Marca:  Wheaton™ 900201
125.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10011372
  • 142.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 27-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Unidad con 20 portaobjetos con fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce el remanente.
  • El estándar para los procedimientos de tinción manual
  • Fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce el remanente.
  • El rack admite 10 portaobjetos individuales, 19 portaobjetos dispuestos de manera alterna en línea recta y en diagonal, o 20 portaobjetos de tamaño estándar (75 x 25mm, 75 x 38mm, 75 x 51mm)
  • Fabricado con vidrio sodocálcico.
  • Dimensiones interiores aprox. de 95mm L x 76mm An x 64mm D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Recipiente de tinción
Para Set Wheaton
95 x 76 x 64 mm
76 mm
Vidrio
Procedimientos de tinción manuales
10 portaobjetos individuales, 19 portaobjetos dispuestos de forma alterna en línea recta y en diagonal, o 20 portaobjetos de tamaño estándar colocados espalda contra espalda
95 mm
64 mm