Learn More
Karl Hecht™ Staining Trough
Allows for the staining of 10 microscope slides.
21.00€ - 61.00€
Especificaciones
Color Clear
Para utilizar con (aplicación) Staining slides
Para utilizar con (equipo) Slides of approx. 76 x 26 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9 x 7 x 6.5 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15974870
Ver documentos
Karl Hecht™
41205010
Complete Set
61.00€
cada uno
10573452
Ver documentos
Karl Hecht™
41205002
Spare Trough
21.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Glass trough with cover
  • Staining tray made of stainless steel
  • Suitable for microscope slides of approx. 76 x 26mm, width up to approx. 45mm
  • Spare part of glass trough also available
Especificaciones
Especificaciones
Clear
Staining slides
Slides of approx. 76 x 26 mm
9 x 7 x 6.5 cm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Karl Hecht™ Staining Trough