Learn More
B Braun™ Agujas tribiseladas de un solo uso Sterican™
Fabricadas con acero inoxidable con cromo-níquel con superficie extremadamente lisa y revestimiento ligero de silicona. Las agujas tribiseladas de un solo uso B Braun™ Sterican™ permiten que el dolor durante el pinchazo sea mínimo. Sin látex ni PVC
Marca: B Braun™ 4657667
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
- Cono de plástico Luer Lock transparente de polipropileno
- El cono codificado por colores identifica el diámetro exterior de la aguja, conforme a ISO 6009
- Fabricadas con acero inoxidable con cromo-níquel con superficie extremadamente lisa y revestimiento ligero de silicona
- Biselado de 3 carillas para causar el mínimo dolor durante el pinchazo; longitud de biselado según las indicaciones
- Sin látex ni PVC
Especificaciones
ISO 7864 y DIN 13097 | |
23 G | |
Inyecciones intravenosas intramusculares | |
Aguja desechable | |
100/paq. |
Stainless Chromium Nickel Steel | |
0,6 mm | |
Sí | |
Sí | |
Luer Lock |