Learn More
Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long
Designed to be easy to use and suitable for a range of liquids. Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long is ideal for obtaining a surface sample from a wide range of environments.
113.36€ - 143.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cacillo |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Longitud (métrico) | 600 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15829321
|
Sampling Systems™
5005A-100 |
100 mL | 39 mm |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15839321
|
Sampling Systems™
5005A-250 |
250 mL | 65 mm |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15849321
|
Sampling Systems™
5005A-500 |
500 mL | 90 mm |
113.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Fully welded construction
- Satin finish
- Easy to use
- For liquid sampling
Especificaciones
Cacillo | |
Acero inoxidable (316L) | |
600 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long