Learn More
Sampling Systems™ Embudo de acero inoxidable para polvo
Código de producto. 15869711 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
200 mm
300 mm
Altura (métrico):
107 mm
230 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15869711
Marca: Sampling Systems™ A716200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El embudo para polvo Sampling Systems™ está fabricado en acero inoxidable de alta calidad y es adecuado para aplicaciones higiénicas y farmacéuticas.
  • Acero inoxidable 316L de alta calidad
  • Acabado satinado
  • Gama de tamaños disponibles
  • Conexión de tres empalmes en la base de la boquilla (BS4825-3)
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm
Diámetro del tubo (métrico) 38 mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 230 mm
Incluye Empalme de 38,1 mm (1,5 pulg.) en la boquilla
Tipo de producto Embudo