Learn More
Scotsman™ Máquina de hielo en escamas AF 103 AS de acero inoxidable
Código de producto. 11764798
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11764798 30 kg cada uno
1 options
Código de producto. 11764798
Marca: Scotsman™ AF107AS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Reserva de almacenamiento 25 a 141 kg
  • Construcción: carrocería de acero inoxidable 304
  • Cuba de polietileno alimentario
  • Salida de hielo con control del nivel por célula infraroja
  • Tecnología
  • Tarjeta electrónica con control de las funciones.
Especificaciones
Fondo (imperial) 24,5 in
Capacidad (imperial) 66 lb
Capacidad (métrico) 30 kg
Fondo (métrico) 622 mm
Para utilizar con (aplicación) Producción de hielo en escamas
Anchura (imperial) 23,31 in
Anchura (métrico) 592 mm
Producción Hasta 108 kg de hielo en escamas al día