Learn More
JP Selecta™ Cestillos de alambre
Código de producto. p-8009599
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
270 mm
360 mm
440 mm
Altura exterior (métrico):
200 mm
220 mm
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13403669
Marca: JP Selecta™ 1000495
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable AISI 304.
  • Con acabado electro brillante
  • Diseñado para adaptarse a autoclaves Selecta
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 270 mm
Altura exterior (métrico) 200 mm
Tipo de producto Cestillo
Características Cestillo con 4 compartimiento divisores
Material Acero inoxidable